蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
<0.3 mmHg ( 20 °C)
形狀
solid
饋電比
20:70:20 (EO:PO:EO)
分子量
average Mn ~5,800
成份
PEG, 30 wt. %
折射率
n20/D 1.465
表面張力
34 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
黏度
350 cP(60 °C, Brookfield)(lit.)
轉變溫度
Tm (DSC) 39 °C (at peak)
cloud point 90 °C (1 wt. % aqueous solution)
密度
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
7 - 9
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI 密鑰
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
特點和優勢
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Sigma-Aldrich®的科学家通过1H NMR端基分析对Mn值低于3,000的聚合物进行常规测定数均分子量(Mn)。
Scientists at Sigma-Aldrich® routinely determine number-average molecular weight (Mn) by 1H NMR end-group analysis for polymers having Mn values under 3,000.
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.