Merck
241857
Sigma-Aldrich
六硼化镧
powder, 10 μm, 95%
别名:
硼化镧
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$171.00
$171.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$171.00
About This Item
线性分子式:
LaB6
CAS号:
分子量:
203.77
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$171.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
for analytical purposes
质量水平
方案
95%
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
粒径
10 μm
mp
2210 °C
密度
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
InChI key
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
最优质的热离子发射体之一。在基底表面上化学气相沉积金刚石中,有效改善金刚石成核。[1]
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Maeda, H. et al.
Journal of Crystal Growth, 121, 507-507 (1992)