主要文件
BR148500
BRAND®漏斗架
Holds 1 funnel
别名:
漏斗, 配件
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 EA
$116.00
$116.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
5 EA
$116.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.35
$116.00
请联系客服了解存货情况
物料
polypropylene
特点
Holds 1 funnel
包装
pack of 5 ea
制造商/商品名称
BRAND 148500
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
PP. To support 1 or 2 funnels with top outer-Ø of 50 to 120 mm. Easily mounted on supports rods with an outer-Ø 8-14 mm with a locking nut
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)