主要文件
BR747770
BRAND®移液管
withdraw volume 7 mL (including bulb), graduations: no, drop quantity 25 per mL
别名:
塑料, 巴斯德移液管, 移液管
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 EA
$244.00
$244.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
500 EA
$244.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
$244.00
请联系客服了解存货情况
材料
low-density polyethylene
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
包裝
pack of 500
pkg of 500 ea
製造商/商標名
BRAND 747770
withdraw volume measuring range
7 mL (including bulb)
長度
147 mm
容量
4 mL
吸頭外徑
3.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一次性。每 mL 滴数的重现性非常好。等分试样的理想选择。可在填充状态下进行深度冷冻,也可通过热封烙铁头将其处理成密闭容器。集成的移液球容易压下,最大程度地减少了频繁移液带来的疲劳。
请注意:可气体或γ-辐照灭菌
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)