Merck
Z690066
Sigma-Aldrich
Aldrich® PVC-coated open support ring
size S, ring diam. 76 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.35
材料
aluminum
尺寸
S
長度 × 直徑
254 mm × 9 mm , arm
環直徑
76 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC