Merck
900579
Sigma-Aldrich
(S)-2-Benzylpiperidine
≥95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$696.00
$696.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$696.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17N
CAS号:
分子量:
175.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.22
$696.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥95%
表单
liquid
mp
46.2 °C
官能团
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N1[C@@H](CCCC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10H2/t12-/m0/s1
InChI key
ITXCORRITGNIHP-LBPRGKRZSA-N
应用
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
相关产品
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)