Merck
88298
Sigma-Aldrich
(±)-茶螺烷
technical, ≥90% (GC)
别名:
2,6,10,10-四甲基-1-氧杂螺[4.5]癸-6-烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H22O
CAS号:
分子量:
194.31
Beilstein:
1424383
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical
方案
≥90% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.488
沸点
68-72 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1CCC2(O1)C(C)=CCCC2(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-8-12(3,4)13(10)9-7-11(2)14-13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3
InChI key
GYUZHTWCNKINPY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
闪点(°F)
149.0 °F - closed cup
闪点(°C)
65 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)