生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.49 (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
green; vegetable; pepper
SMILES 字串
COc1nccnc1CC(C)C
InChI
1S/C9H14N2O/c1-7(2)6-8-9(12-3)11-5-4-10-8/h4-5,7H,6H2,1-3H3
InChI 密鑰
UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- RIFM香料成分安全性评价,2-异丁基-3-甲氧基吡嗪,中国科学院登记号24683-00-9。:该安全性评估审查了2-异丁基-3-甲氧基吡嗪的毒理学数据,确保其在香料中的安全使用(Api et al., 2024)。
- 对葡萄藤进行源库操作对葡萄浆果和葡萄酒中的黄酮类化合物以及香气有重大影响,这些影响超出了浆果中糖分积累的变化。:本文讨论了2-异丁基-3-甲氧基吡嗪对葡萄酒香气的影响,重点讨论了农业实践及其对葡萄品质的影响(Martínez-Lüscher and Kurtural, 2023)。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
176.0 °F - closed cup
閃點(°C)
80 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt