Merck
W414522
Sigma-Aldrich
Isoambrettolide
≥97%, FG
别名:
Hexadec-9-en-1,16 lactone
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W414522-SAMPLE-K
$67.20
100 G
$94.10
1 KG
$538.00
$67.20
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
W414522-SAMPLE-K
$67.20
100 G
$94.10
1 KG
$538.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H28O2
CAS号:
分子量:
252.39
FEMA编号:
4145
UNSPSC代码:
12164502
Flavis编号:
10.063
NACRES:
NA.21
$67.20
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
等级
FG
Halal
Kosher
质量水平
管理合规性
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
方案
≥97%
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
fatty; fruity; woody; waxy; sweet
SMILES字符串
O1CCCCCC\C=C/CCCCCCCC1=O
InChI
1S/C16H28O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1,3H,2,4-15H2/b3-1-
InChI key
QILMAYXCYBTEDM-IWQZZHSRSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
330.8 °F - closed cup
闪点(°C)
166 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)