Merck
80393
Sigma-Aldrich
顺式-3-叔丁氧羰酰胺环己羧酸
≥98.0% (TLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CO2CNHC6H10CO2H
分子量:
243.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (TLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-5-8(7-9)10(14)15/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1
InChI key
JSGHMGKJNZTKGF-BDAKNGLRSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)