Merck
769010
Sigma-Aldrich
Messer® CANGas, 99.99%
别名:
Krypton gas
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 L
$258.00
$258.00
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 L
$258.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Kr
CAS号:
分子量:
83.80
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142003
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$258.00
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
描述
Filling mass: 43g
Filling volume: 12L
质量水平
方案
99.99%
表单
gas
SMILES字符串
[Kr]
InChI
1S/Kr
InChI key
DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Krypton is a colourless and odourless rare gas that is heavier than air. Applications of krypton include laser technology, lighting, and use as an insulating gas (e.g. for windows). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
推荐产品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法律信息
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
调节阀
产品编号
说明
价格
配件
产品编号
说明
价格
象形图
Gas cylinder
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Press. Gas Compr. Gas
储存分类代码
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)