Merck
768979
Sigma-Aldrich
乙烷
Messer® CANGas, 99.95%
别名:
Ethane gas
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH3
CAS号:
分子量:
30.07
Beilstein:
1730716
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
产品768979监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
蒸汽密度
1.05 (vs air)
质量水平
蒸汽压
37.95 atm ( 21.1 °C)
描述
Filling mass: 17g
Filling volume: 12L
方案
99.95%
表单
gas
自燃温度
881 °F
expl. lim.
13 %
沸点
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
密度
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
InChI key
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Ethane gas is colourless, odourless, and narcotic. It is a liquefied gas that is lighter than air. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
推荐产品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法律信息
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
相关产品
调节阀
产品编号
说明
价格
配件
产品编号
说明
价格
象形图
FlameGas cylinder
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
储存分类代码
2A - Gases
WGK
nwg
闪点(°F)
-211.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-135 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)