Merck
769002
Sigma-Aldrich
二氧化碳
Messer® CANgas, 99.995%
别名:
Carbon dioxide gas
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 L
$147.00
$147.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 L
$147.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
CO2
CAS号:
分子量:
44.01
Beilstein:
1900390
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352119
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$147.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
蒸汽密度
1.52 (vs air)
质量水平
蒸汽压
56.5 atm ( 20 °C)
描述
Filling mass: 24g
Filling volume: 12L
方案
99.995%
表单
gas
mp
−78.5 °C (lit.)
SMILES字符串
O=C=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3
InChI key
CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Carbon dioxide is a colourless, odourless, liquefied, and asphyxiating gas that is heavier than air. It is an active gas in CO2 lasers, a component in artificial biological atmospheres, and a solvent for supercritical fluid extraction and chromatography(SFE / SFC). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
推荐产品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法律信息
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
相关产品
产品编号
说明
价格
调节阀
产品编号
说明
价格
配件
产品编号
说明
价格
象形图
Gas cylinder
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Press. Gas Liquefied gas
储存分类代码
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)