主要文件
Z742377
Sigma-Aldrich
CANgas inner adaptor
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$129.00
$129.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$129.00
About This Item
UNSPSC代码:
12142100
NACRES:
NA.22
$129.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
一般描述
1/8′′ NPT inner adaptor for pressure can. Applicable for Messer® CANgas
其他说明
Product is currently only available to our customers in Europe
法律信息
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1