Merck
758191
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
95%
别名:
3-Bromo-6-methoxy-2-picoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8BrNO
分子量:
202.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.548
密度
1.468 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-5-6(8)3-4-7(9-5)10-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
VWNXCCTWVAQAPL-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
222.8 °F
闪点(°C)
106 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)