Merck
737135
Sigma-Aldrich
二溴异氰尿酸
96%
别名:
1,3-二溴-1,3,5-三嗪-2,4,6(1H,3H,5H)-三酮
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$47.50
5 G
$127.00
$47.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$47.50
5 G
$127.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3HBr2N3O3
CAS号:
分子量:
286.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$47.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
305-310 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
BrN1C(=O)NC(=O)N(Br)C1=O
InChI
1S/C3HBr2N3O3/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11/h(H,6,9,10)
InChI key
HHBCEKAWSILOOP-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)