Merck
718890
Sigma-Aldrich
4,4′-(Acetylene-1,2-diyl)bis(phenylboronic acid pinacol ester)
95%
别名:
1,2-Bis(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetylene
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$240.00
$240.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$240.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H32B2O4
分子量:
430.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$240.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
表单
solid
mp
275-280 °C
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C#Cc3ccc(cc3)B4OC(C)(C)C(C)(C)O4
InChI
1S/C26H32B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21-15-11-19(12-16-21)9-10-20-13-17-22(18-14-20)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h11-18H,1-8H3
InChI key
QJTLCFKOLMALPJ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)