Merck
728233
Sigma-Aldrich
4-氯-2-丁炔-1-醇
≥95.0% (GC)
别名:
1-Chloro-4-hydroxy-2-butyne
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5ClO
CAS号:
分子量:
104.53
Beilstein:
1098382
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥95.0% (GC)
表单
liquid
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OCC#CCCl
InChI
1S/C4H5ClO/c5-3-1-2-4-6/h6H,3-4H2
InChI key
RPUJAOFSZSEVPC-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
165.2 °F - closed cup
闪点(°C)
74 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)