Merck
682500
Sigma-Aldrich
噻吩-2-甲酸亚铜
别名:
2-噻吩甲酸,铜络合物, 2-噻吩羧酸亚铜, Cu(TC), (2-噻吩甲氧基)铜
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3CuO2S
CAS号:
分子量:
190.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
core: copper
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[Cu]OC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H4O2S.Cu/c6-5(7)4-2-1-3-8-4;/h1-3H,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
SFJMFSWCBVEHBA-UHFFFAOYSA-M
相关类别
應用
可作为以下过程的反应物或试剂:
  • 对除草剂安全剂衍生物的异生物反应的研究
  • 功能化BODIPY染料类似物的合成
  • 正交交叉偶联反应
  • 母体硼二吡咯甲烷体系的制备
  • 铜介导的交叉耦合
铜(I)噻吩-2-羧酸酯在下列过程中可用作反应物或试剂:
  • 对除草剂安全剂衍生物的异生物反应的研究。
  • 功能化BODIPY染料类似物的合成。
  • 正交交叉偶联反应。
  • 母体硼二吡咯甲烷体系的制备。
  • 铜介导的交叉耦合。
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Xenobiotic responsiveness of Arabidopsis thaliana to a chemical series derived from a herbicide safener.
Skipsey M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(37), 32268-32276 (2011)
N-Amidation by copper-mediated cross-coupling of organostannanes or boronic acids with O-acetyl hydroxamic acids.
Zhang Z, et al.
Organic Letters, 10(14), 3005-3008 (2008)
2?and 3?Monohalogenated BODIPY Dyes and Their Functionalized Analogues: Synthesis and Spectroscopy.
Leen V, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(23), 4386-4396 (2011)
Regioselective Syntheses of 2, 3?Substituted Pyridines by Orthogonal Cross?Coupling Strategies.
Koley M, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(10), 1972-1979 (2011)
The smallest and one of the brightest. Efficient preparation and optical description of the parent borondipyrromethene system.
Arroyo I J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(15), 5719-5722 (2009)