Merck
726850
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-氨基-3-甲基丁烷
produced by BASF, ChiPros®
别名:
(S)-(+)-3-甲基-2-丁胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H13N
CAS号:
分子量:
87.16
Beilstein:
1718797
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
等级
produced by BASF
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
光学纯度
enantiomeric excess: ≥99%
密度
0.746 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)[C@H](C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3/t5-/m0/s1
InChI key
JOZZAIIGWFLONA-YFKPBYRVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
<69.8 °F
闪点(°C)
< 21 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)