Merck
296651
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-仲丁胺
99%
别名:
(S)-(+)-2-氨基丁烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(NH2)CH3
CAS号:
分子量:
73.14
Beilstein:
1718760
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]19/D +7.5°, neat
折射率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
62.5 °C (lit.)
密度
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[C@H](C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
BHRZNVHARXXAHW-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
(S)-(+)-sec-丁胺是一种有机化合物,常用作各种化合物的手性合成砌块。还可作为不对称催化的手性配体,帮助生成高选择性的手性产物。也可用作聚合反应的添加剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
15.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-9 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles