Merck
B89000
Sigma-Aldrich
仲丁胺
99%
别名:
(±)-仲丁胺, (±)-2-氨基丁烷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$72.10
500 ML
$89.40
$72.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$72.10
500 ML
$89.40
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(NH2)CH3
CAS号:
分子量:
73.14
Beilstein:
1361345
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$72.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.3928 (lit.)
沸点
63 °C (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
密度
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI key
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
-4.0 °F
闪点(°C)
-20 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)