Merck
716316
Sigma-Aldrich
2-氟-5-三氟甲基吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3F4N
CAS号:
分子量:
165.09
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.401
密度
1.368 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
Fc1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChI key
UUODQIKUTGWMPT-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
90.0 °F - closed cup
闪点(°C)
32.2 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)