Merck
284505
Sigma-Aldrich
1,2-二氯乙烷
anhydrous, 99.8%
别名:
二氯化乙烯, 氯化乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH2Cl
CAS号:
分子量:
98.96
Beilstein:
605264
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
eCl@ss:
39050106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級:
anhydrous
化驗:
99.8%
bp:
83 °C (lit.)
蒸汽壓力:
87 mmHg ( 25 °C)
价格与库存信息目前不能提供
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
3.4 (20 °C, vs air)
蒸汽壓力
87 mmHg ( 25 °C)
化驗
99.8%
形狀
liquid
自燃溫度
775 °F
expl. lim.
15.6 %
雜質
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸發殘留物
<0.0003%
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI 密鑰
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
1,2-二氯乙烷可用作从3,6-二溴-9H-咔唑合成3,6-二溴-9-(2-氯乙基)-9H-咔唑的反应物和溶剂。[1]
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)