Merck
706345
Sigma-Aldrich
(2-溴乙基)二苯基锍三氟甲磺酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H14BrF3O3S2
分子量:
443.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
85-90 °C
官能基
bromo
fluoro
thioether
triflate
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.BrCC[S+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14BrS.CHF3O3S/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H,11-12H2;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
SAXNFOVPRAUGNK-UHFFFAOYSA-M
應用
用于以下反应的反应物:
  • 亚磺酰化反应[1]
  • 环化反应[2]
  • 环化反应[3]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)