Merck
693960
Sigma-Aldrich
N,N′-双(2,6-二异丙基苯基)乙二胺
95%
别名:
N,N′-双(2,6-二异丙基苯基)-1,2-乙二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C3H7)2C6H3NHCH2CH2NHC6H3(C3H7)2
分子量:
380.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
形狀:
solid
化驗:
95%
化驗
95%
形狀
solid
mp
101-106 °C
SMILES 字串
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1NCCNc2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H40N2/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)27-15-16-28-26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-14,17-20,27-28H,15-16H2,1-8H3
InChI 密鑰
RVMDHNMIJJBYQG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)