Merck
690112
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-双(2,4,6-三异丙基苯基)-1,1′-二-2-萘酚
95% (HPLC)
别名:
(1R)-3,3′-双[2,4,6-三(1-甲基乙基)苯基]-1,1′-联萘-2,2′-二酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C50H58O2
分子量:
690.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品690112,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
95% (HPLC)
表单
solid
光学纯度
ee: ≥98.0%
SMILES字符串
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2cc3ccccc3c(c2O)-c4c(O)c(cc5ccccc45)-c6c(cc(cc6C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C50H58O2/c1-27(2)35-23-39(29(5)6)45(40(24-35)30(7)8)43-21-33-17-13-15-19-37(33)47(49(43)51)48-38-20-16-14-18-34(38)22-44(50(48)52)46-41(31(9)10)25-36(28(3)4)26-42(46)32(11)12/h13-32,51-52H,1-12H3
InChI key
BCAHCEFAVPAFSH-UHFFFAOYSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)