Merck
482617
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-6,6′-二溴-1,1′-二-2-萘酚
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$144.00
$144.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$144.00
About This Item
线性分子式:
[BrC10H5(OH)]2
CAS号:
分子量:
444.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$144.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
旋光性
[α]20/D −49°, c = 1.8 in acetic acid
mp
195-199 °C (lit.)
官能团
bromo
SMILES字符串
Brc1cc2c(c(c(cc2)O)c3c4c(cc(cc4)Br)ccc3O)cc1
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-13-3-5-15-11(9-13)1-7-17(23)19(15)20-16-6-4-14(22)10-12(16)2-8-18(20)24/h1-10,23-24H
InChI key
OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)