Merck
687189
Sigma-Aldrich
2-甲基-3-丁炔-2-胺
95%
别名:
1,1-二甲基丙炔胺, 3-氨基-3-甲基-1-丁炔
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$117.00
$117.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$117.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9N
CAS号:
分子量:
83.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$117.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.4237
沸点
79-80 °C/760 mmHg
密度
0.79 g/mL at 25 °C
官能团
amine
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(N)C#C
InChI
1S/C5H9N/c1-4-5(2,3)6/h1H,6H2,2-3H3
InChI key
VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)