680214
别名:
4-(2-Oxoethyl)piperidine-1-carboxylic acid, tert-butyl ester
1 of 10
Sigma-Aldrich
722022
1-Boc-哌啶-4-甲醛
316393
三乙酰氧基硼氢化钠
205249
二碳酸二叔丁酯
472654
N-Boc-2-氨基乙醛
343536
1-Boc-哌嗪
B1403
Boc-L-alaninal
483761
N-Boc-L-脯氨醛
17356
3-(Boc-氨基)丙基溴
461350
1-Boc-4-哌啶酮
361941
97%
solid
38-42 °C
peptide synthesis
aldehyde
[H]C(=O)CC1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-10(5-8-13)6-9-14/h9-10H,4-8H2,1-3H3
PSRHRFNKESVOEL-UHFFFAOYSA-N
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
>230.0 °F
> 110 °C
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?