Merck
316393
Sigma-Aldrich
三乙酰氧基硼氢化钠
97%
别名:
STAB
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3COO)3BHNa
CAS号:
分子量:
211.94
Beilstein:
4047608
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
反應適用性
reagent type: reductant
mp
116-120 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
由于其大范围、温和性和选择性,三乙酰氧基硼氢化钠(NaBH(OAc)3)是一种特别有效的还原胺化试剂。 由于合成中形成的副产物毒性较低、产率更高和可再现性,它在很多应用中都优于氰基硼氢化钠。
應用
三乙酰氧基硼氢化钠[NaBH(OAc)3]可用作以下用途试剂:
  • 酮和醛的还原胺化。
  • 与4-氧代戊酸甲酯和苄胺反应,通过还原胺化/内酰胺化制备N-苄基-γ-戊内酰胺。
  • 将亚胺和烯胺还原成相应的胺。
  • 将喹啉和异喹啉还原为相应的四氢衍生物。
  • 烯烃的硼氢化。
  • 合成氮氧双自由基,形成与树枝状大分子连接的高弛豫性末端基团。
使用三乙酰氧基硼氢化钠的应用
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synlett, 81-81 (1994)
Reductive Amination of Aldehydes and Ketones with Sodium Triacetoxyborohydride. Studies on Direct and Indirect Reductive Amination Procedures(1)
Abdel-Magid AF, Carson KG, Harris BD, Maryanoff CA, Shah RD.
The Journal of Organic Chemistry, 61(11), 3849-3862 (1996)
Use of Sodium Triacetoxyborohydride in Reductive Amination of Ketones and Aldehydes
Abdel-Magid et al.
ACS Symp. Ser., 641, 201-216 (1996)
Use of sodium triacetoxyborohydride in the synthesis of nitroxide biradicals
Rosen GM, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 609(23), 2663-2667 (2002)
Sodium Triacetoxyborohydride
Gribble GW and Abdel-Magid AF
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
商品
Sodium triacetoxyborohydride
相关内容
Sodium triacetoxyborohydride