Merck
483761
Sigma-Aldrich
N-Boc-L-脯氨醛
97%
别名:
(S)-N-Boc-吡咯烷-2-甲醛, N-(叔丁氧羰基)-L-脯氨醛
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$105.00
$105.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$105.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO3
CAS号:
分子量:
199.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$105.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
旋光性
[α]20/D −101°, c = 0.66 in chloroform
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
沸点
211 °C (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H]C(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI key
YDBPZCVWPFMBDH-QMMMGPOBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于降一叶萩碱型生物碱和依靛蓝双酮碳骨架的重要结构单元。[1][2]
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
135.0 °F - closed cup
闪点(°C)
57.2 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 45, 2985-2985 (2004)
Ramon Alibés et al.
Organic letters, 6(11), 1813-1816 (2004-05-21)
The syntheses of securinine and (-)-allonorsecurinine have been achieved starting from easily available alpha-amino acid derivatives and using as key steps a RCM and a Heck reaction for the formation of rings D and C, respectively. [reaction: see text]