Merck
660574
Sigma-Aldrich
2-氨基-6-(三氟甲基)吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5F3N2
CAS号:
分子量:
162.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
85-89 °C
SMILES字符串
Nc1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-2-1-3-5(10)11-4/h1-3H,(H2,10,11)
InChI key
NFYYDQMFURPHCC-UHFFFAOYSA-N
应用
用于通过一锅法合成相应的 7-氮杂吲哚的底物。[1]
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 46, 2283-2283 (2005)