Merck
707341
Sigma-Aldrich
2-氨基-3-氟吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$93.90
$93.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$93.90
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5FN2
CAS号:
分子量:
112.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$93.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
41-45 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
Nc1ncccc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChI key
WWEINXQNCAWBPD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
195.1 °F
闪点(°C)
90.6 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)