化驗
98%
形狀
crystals
bp
273 °C (lit.)
mp
155-158 °C (lit.)
溶解度
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES 字串
Nc1ccncc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI 密鑰
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
mouse ... Kcna3(16491)
rat ... Grin2a(24409)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- N-对甲苯磺酰肼区域选择性酰化中的催化剂。
- 4-氨基吡啶衍生物合成中的原始材料,用于神经疾患研究。
- 光学纯 4-(吡咯烷基)吡咯PPY)衍生物环合反应合成中的前体。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
312.8 °F
閃點(°C)
156 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges