Merck
765880
Sigma-Aldrich
4-氨基-2-(三氟甲基)吡啶
97%
别名:
4-Amino-2-trifluoromethylpyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-amine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$116.00
$116.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$116.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5F3N2
分子量:
162.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$116.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
58-62 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
Nc1ccnc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)5-3-4(10)1-2-11-5/h1-3H,(H2,10,11)
InChI key
LYNBZRJTRHTSKI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)