Merck
655988
Sigma-Aldrich
4-溴-2-甲基-6-硝基苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3CC6H2(Br)(NO2)NH2
CAS号:
分子量:
231.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
143-147 °C
官能团
bromo
nitro
SMILES字符串
Cc1cc(Br)cc(c1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7BrN2O2/c1-4-2-5(8)3-6(7(4)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
InChI key
ZXFVKFUXKFPUQJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)