Merck
263478
Sigma-Aldrich
4-溴-1,2-二氟苯
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$121.00
$121.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$121.00
About This Item
线性分子式:
BrC6H3F2
CAS号:
分子量:
192.99
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$121.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
折射率
n20/D 1.505 (lit.)
沸点
150-151 °C (lit.)
密度
1.707 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
bromo
fluoro
SMILES字符串
Fc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI key
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
4-溴-1,2-二氟苯与苯甲醇的区域选择性亲核芳香族取代反应已经过研究[1]
应用
4-溴-1,2-二氟苯已用于4-苄基-2-(3,4-二氟苯基)-2-羟基吗啉[2]的制备。
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
91.4 °F
闪点(°C)
33 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Regioselectivity of fluorine substitution by alkoxides on unsymmetrical difluoroarenes.
Dirr R, et al.
Tetrahedron Letters, 49(31), 4588-4590 (2008)
Preparation of chiral key intermediates of morpholine based neurokinin receptor antagonists by asymmetric allylic alkylation.
Keldenich J, et al.
Tetrahedron, 69(31), 6424-6430 (2013)