Merck
555134
Sigma-Aldrich
[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钴(II)
97%
别名:
Co(dppf)Cl2, Dichloro[ferrocene-1,1′-diylbis(diphenylphosphine-P)]cobalt(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2Co(P(C6H5)2C5H4)2Fe
CAS号:
分子量:
684.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
产品555134是客户指定产品,不在网上销售。 联系技术服务部门
方案
97%
表单
solid
反应适用性
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
224 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[Fe].Cl[Co]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Co.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;+2;/p-2
InChI key
GODCBYSHZAJJDR-UHFFFAOYSA-L
应用
Reactant for synthesis of homoleptic complexes of cobalt(0) and nickel(0)
Catalyst for Heck-type reactions of 6-halo-1-hexene derivatives
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)