Merck
237116
Sigma-Aldrich
双(三苯基膦)氯化镍(II)
synthesis grade
别名:
NiCl2(PPh3)2, 二氯化双(三苯基膦基)镍(II), 双(三苯基膦)二氯化镍(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C6H5)3P]2NiCl2
CAS号:
分子量:
654.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
synthesis grade
形狀
solid
反應適用性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[Ni]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
ZBRJXVVKPBZPAN-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
芳基甲磺酸盐和烯丙基碳酸盐与有机硼酸锂的偶联反应催化剂。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Tetrahedron Letters, 37, 8531-8531 (1996)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1789-1789 (1994)
商品
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.