反應適用性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
263-265 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Ni]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2ClH.Ni/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI 密鑰
XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
應用
- Kumada 催化转移缩聚反应
- 碳硼基膦配体的氧化
- 镍铁二硫醇氢化物的合成
- Ullmann 反应-同偶联反应
醇氢甲酰化合成季碳的助催化剂
瓦克型分子内有氧氧化胺化烯烃的催化剂
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.