Merck
410691
Sigma-Aldrich
叔丁基(二溴甲基)二甲基硅烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CSi(CH3)2CHBr2
分子量:
288.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.506 (lit.)
沸点
60 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)[Si](C)(C)C(Br)Br
InChI
1S/C7H16Br2Si/c1-7(2,3)10(4,5)6(8)9/h6H,1-5H3
InChI key
XINIZQRUNWPXNM-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)