336858
别名:
乙基二氯化磷
1 of 10
Sigma-Aldrich
381020
叔-丁基二氯磷
698245
环己二氯膦
573949
氯化二乙基膦
481408
二环己基氯化膦
362891
二乙基二氯磷
443360
甲基硫代磷酸二乙酯
158216
二氯磷酸甲酯
391638
二甲基氯化磷胺
337773
氯二异丙基膦
389560
苯膦酰二氯
95%
liquid
reagent type: ligand
n20/D 1.495 (lit.)
112 °C (lit.)
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
phosphine
CCP(Cl)Cl
1S/C2H5Cl2P/c1-2-5(3)4/h2H2,1H3
JHNJGLVSPIMBLD-UHFFFAOYSA-N
Danger
Flam. Liq. 3 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
91.4 °F - closed cup
33 °C - closed cup
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?