Merck
443360
Sigma-Aldrich
甲基硫代磷酸二乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3P(S)(OC2H5)2
CAS号:
分子量:
168.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
76-79 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOP(C)(=S)OCC
InChI
1S/C5H13O2PS/c1-4-6-8(3,9)7-5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
GEDUXIUTPVHAAV-UHFFFAOYSA-N
一般說明
O,O′-甲基硫代磷酸二乙酯是一种含磷的有机建筑块。已经通过高分离度NMR研究了O,O′-甲基硫代磷酸二乙酯的结构。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
165.2 °F - closed cup
閃點(°C)
74 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
STRUCTURE OF O, O'-DIETHYL METHYLPHOSPHONOTHIOATE AND CONJUGATIVE PROPERTIES OF THE P [UNK] S BOND.
Finegold H.
Journal of the American Chemical Society, 82(10), 2641-2643 (1960)