Merck
573949
Sigma-Aldrich
氯化二乙基膦
90%, technical grade
别名:
二乙基氯化膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H10ClP
CAS号:
分子量:
124.55
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
化驗
90%
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
折射率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
CCP(Cl)CC
InChI
1S/C4H10ClP/c1-3-6(5)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
INJBDKCHQWVDGT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
66.2 °F - closed cup
閃點(°C)
19 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter