331708
别名:
NiBr2(PPh3)2, 双(三苯基膦)镍(II)溴化物
331708-10G
$181.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
237116
双(三苯基膦)氯化镍(II)
913278
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dibromonickel(II)
328219
[1,2-双(二苯基膦)乙烷]二氯化镍(II)
T84409
三苯基瞵
708526
双(三环己基膦)二氯化镍(II)
244988
双(1,5-环辛二烯)镍(O)
72243
溴化镍(II) 三水合物
283657
乙酰丙酮镍(II)
8.08270
Triphenylphosphine
217891
溴化镍
100
99%
core: nickelreagent type: catalyst
219-223 °C (lit.)
Br[Ni]Br.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
1S/2C18H15P.2BrH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
QEKXARSPUFVXIX-UHFFFAOYSA-L
Catalysts
Chemistry & Biochemicals
Nickel Catalysts
Transition Metal Catalysts
Warning
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
244996
四(三苯基膦)镍(0)
406341
乙二醇二甲醚溴化镍
907111
2,6-bis(N-pyrazolyl)pyridine nickel(II) bromide
213934
双三苯基膦二羰基镍
567671
二氯双(三甲基膦)镍 (II)
235946
四甲基碘化铵
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.