蒸汽壓力
0.0000012 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
425 °C
效力
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
反應適用性
reagent type: reductant
bp
377 °C/1013 hPa
mp
78.5-81.5 °C
轉變溫度
flash point 182 °C
溶解度
<0.0001 g/L
密度
1.194 g/cm3 at 20 °C
體積密度
500‑600 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
P(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI 密鑰
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
356.0 °F - closed cup
閃點(°C)
180 °C - closed cup