Merck
302848
Sigma-Aldrich
环戊二烯-1,2,3,4,5-五羧酸戊甲酯
97%
别名:
1,2,3,4,5-Pentacarbomethoxycyclopentadiene, 1,3-Cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentacarboxylic acid, 1,2,3,4,5-pentamethyl ester, Pentamethyl cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentacarboxylate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$1,229.58
$1,229.58
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$1,229.58
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H16O10
CAS号:
分子量:
356.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$1,229.58
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
149 °C (dec.) (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
COC(=O)C1C(C(=O)OC)=C(C(=O)OC)C(C(=O)OC)=C1C(=O)OC
InChI
1S/C15H16O10/c1-21-11(16)6-7(12(17)22-2)9(14(19)24-4)10(15(20)25-5)8(6)13(18)23-3/h6H,1-5H3
InChI key
NJNIOTQAGXGMFK-UHFFFAOYSA-N
应用
Useful synthetic building block demonstrated by Tristan Lambert to enable access to chiral Brønsted acid catalysts.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)