Merck
293164
Sigma-Aldrich
乙酰氯-13C2
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$336.00
1 G
$1,190.00
$336.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
250 MG
$336.00
1 G
$1,190.00
About This Item
线性分子式:
13CH313COCl
CAS号:
分子量:
80.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$336.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
蒸汽密度
2.7 (vs air)
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
自燃温度
1353 °F
expl. lim.
19 %
折射率
n20/D 1.389 (lit.)
沸点
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
密度
1.130 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+2
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[13CH3][13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1,2+1
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-ZDOIIHCHSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
39.2 °F - closed cup
闪点(°C)
4 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)