变更视图
500 MG
$179.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H28ClFeN4
CAS号:
分子量:
704.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
质量水平
方案
≥94% (HPLC)
λmax
418 nm
SMILES字符串
Cl[Fe]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.ClH.Fe/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;;/h1-28H;1H;/q-2;;+3/p-1/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;
InChI key
ZDYSAMCSFRQDMN-YKKPBKTHSA-M
应用
- 纳米碳粉随机传感器:本研究描述了铁(III)卟啉在碳纳米粉末传感器中的应用,用于全血生物标志物的超灵敏测定(Stefan-van Staden et al., 2022)。
- 高灵敏度一氧化碳探测器:讨论了使用四苯基卟啉铁功能化还原氧化石墨烯的一氧化碳探测器的发展(Shirsat et al., 2023)。
- 掺杂硫石墨烯电化学传感器:本文研究了四苯基卟啉铁在检测饮料中柠檬烯的传感器中的使用(Niculae et al., 2022)。
特点和优势
室温下羟基与六甲基二硅氮烷发生甲硅烷基化反应的有效催化剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
W R Scheidt et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 45 ( Pt 8), 1214-1216 (1989-08-15)
[FeCl(C44H28N4)], Mr = 704.03, monoclinic, P21/n, a = 10.254 (2), b = 15.969 (3), c = 20.810 (4) A, beta = 90.48 (2) degree, V = 3407.7 A3, Z = 4, Dx = 1.37 g cm-3, Mo K alpha, lambda
A possible model of hemoprotein-fatty acid peroxide complex demonstrated by electron spin resonance.
K Tajima et al.
Biochemical and biophysical research communications, 166(2), 924-930 (1990-01-30)
Coordination reaction between linolenic-acid-hydroperoxide (LHPO) and chloro(5, 10, 15, 20-tetraphenyl)-porphyrinato iron (III), Fe(III)TPPCl, was investigated by means of ESR. ESR spectra of the ferric low-spin complex (g1 = 2.336, g2 = 2.174 and g3 = 1.929) was recorded for the